Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, removable stopcock
Leverandør:   SciLabware
Burettes, removable stopcock
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Burettes, removable stopcock
Burettes, removable stopcock
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
  • Flared top for safer filling
  • Blue enamel graduations
BS 846
 : BS 846
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    0,10 ml
    0,10 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 814,00 kr
    814,00 kr
    1 * 1 Items
       814,00 kr
  • 50 ml
    0,10 ml
    0,10 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 814,00 kr
    814,00 kr
    1 * 1 Items
       814,00 kr
Replacement parts
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • BIBBBRB276P
    Glass burette tube, 50 ml
    Glass burette tube, 50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 1 Items
       373,00 kr
  • BIBBBRB284
    Glass jet for 25 and 50 ml burettes
    Glass jet for 25 and 50 ml burettes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 5 Items
       262,00 kr
  • 612-0376
    PTFE-stophane
    PTFE-stophane
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 10 Items
       3.010,00 kr