Dafert burettes, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Katalog # 612-3589
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klasse B.
- Kalibreret til at levere 'Ex'
- Schellbach-stribe, korte mærker ved større gradueringer, blå gradueringer
- Stophane med glasnøgle med to skrå huller til nem påfyldning og titrering
Specifikationer
- Kapacitet:50 ml
- Seq:02
- Inddeling:0,1 ml
- Tolerance:0,075 ± ml