Orders LinkContactUsLinkComponent
Spande
Leverandør:   KARTELL
Spande
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Spande
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LDPE, hvid.
  • God kemisk og termisk resistens
  • Skala med 1 liters inddelinger
  • Med tud
Til industri- og laboratorieopgaver. Med plastbelagt stålhåndtag.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Kapacitet
    Ø udv.
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    9 L
    280 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 109,00 kr
    109,00 kr
    1 * 1 Items
       109,00 kr
  • hvid
    12 L
    300 mm
    280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 224,00 kr
    224,00 kr
    1 * 1 Items
       224,00 kr
  • hvid
    17 L
    340 mm
    310 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 206,00 kr
    206,00 kr
    1 * 1 Items
       206,00 kr