Orders LinkContactUsLinkComponent
Drawers, Transparent
Drawers, Transparent
Leverandør:   MULTIROIR
Drawers, Transparent
Leverandør:  MULTIROIR
Certifikater
Drawers, Transparent
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
System of modular drawer cabinets made from PS. For well organised storage of many items, on shelves or at a workstation.
  • Total visibility in the drawer
  • Each drawer can be assembled horizontally and vertically
  • Each drawer can divided with separators
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,9 l
    transparent
    168×235×72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 236,00 kr
    236,00 kr
    1 * 1 Items
       236,00 kr
  • 2 l
    transparent
    166×275×61 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 4.650,00 kr
    4.650,00 kr
    1 * 20 Items
       4.650,00 kr
  • 7 l
    transparent
    210×365×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 444,00 kr
    444,00 kr
    1 * 1 Items
       444,00 kr
  • 10 l
    transparent
    265×410×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 624,00 kr
    624,00 kr
    1 * 1 Items
       624,00 kr
  • 30 l
    transparent
    322×542×216 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 1 Items
       1.390,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transverse separator for drawer 216-4326 (10002)
    Transverse separator for drawer 216-4326 (10002)
    216-4343
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 40,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Longitudinal separator for drawer 216-4346 (1901)
    Longitudinal separator for drawer 216-4346 (1901)
    216-4327
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 16,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transverse separator for drawer 216-4346 (1902)
    Transverse separator for drawer 216-4346 (1902)
    216-4328
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 14,50 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Semi-transverse separator for drawer 216-4326 (10003)
    Semi-transverse separator for drawer 216-4326 (10003)
    216-4344
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 18,50 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Longitudinal separator for drawer 216-4349 (7001)
    Longitudinal separator for drawer 216-4349 (7001)
    216-4339
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 48,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transverse separator for drawer 216-4349 (7002)
    Transverse separator for drawer 216-4349 (7002)
    216-4340
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 38,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Semi-transverse separator for drawer 216-4346 (1903)
    Semi-transverse separator for drawer 216-4346 (1903)
    216-4329
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Semi-transverse separator for drawer 216-4347 (2003)
    Semi-transverse separator for drawer 216-4347 (2003)
    216-4338
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transverse separator for drawer 216-4347 (2002)
    Transverse separator for drawer 216-4347 (2002)
    216-4337
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Longitudinal separator for drawer 216-4347 (2001)
    Longitudinal separator for drawer 216-4347 (2001)
    216-4336
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 16,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Longitudinal separator for drawer 216-4326 (10001)
    Longitudinal separator for drawer 216-4326 (10001)
    216-4342
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 53,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Semi-transverse separator for drawer 216-4349 (7003)
    Semi-transverse separator for drawer 216-4349 (7003)
    216-4341
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 18,00 kr