Cryoboxes, PS
64, 0,5/1,5/2,0 ml, blå/hvid
720-0503
PS, hvid/transparent med blå skumindsats af polyuretan
- Boksene kan bruges i et område fra –90 til +80 °C
- Boksene kan stables for pladsbesparende opbevaring i frysere, køleskabe og på borde i laboratoriet
- Påtrykt en række firkanter (nummereret 1 til 64)
Ideel til opbevaring af op til 64 rør fra 0,5 til 2 ml. Det transparente låg gør det muligt for brugeren at se indholdet og det er fastgjort til bunden for at undgå forkert påsætning Overfladen kan markeres med filtpenne for bedre oversigt over indholdet
- Rum:64
- Til:0,5/1,5/2,0 ml
- Farve:blå/hvid