Cryobokse til opbevaring, Nalgene®
Om denne vare
Hvid PC.
- Velegnet til mekanisk fryser eller dampfase flydende nitrogenlagring
- Hætteglas type: Cryobank rør
Boks med transparent låg til opbevaring af forskellige størrelser af rør, flasker og poser i opbevaringsrum, køleskabe og mekaniske frysere (−196 til +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Hvid PC.
- Velegnet til mekanisk fryser eller dampfase flydende nitrogenlagring
- Hætteglas type: Cryobank rør
Boks med transparent låg til opbevaring af forskellige størrelser af rør, flasker og poser i opbevaringsrum, køleskabe og mekaniske frysere (−196 til +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 479-3321
- 479-2505
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilFarveB×D×H udv.TilgængelighedPrice
- 479-3321Without dividerWithout dividerCryobankhvid133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 4 Items1 * 4 Items - 357,00 kr357,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 4 Items357,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-3321Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - 479-2505With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)Cryobankhvid133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 4 Items1 * 4 Items - 368,00 kr368,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 4 Items368,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-2505Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning