Cryoopbevaringsbokse, Arctic Square™
PC, autoklaverbar.
- The forward-sloped base and high-contrast, imprinted indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
- All boxes include vent and drainage holes and are stackable
- Alphanumeric identification on the lid
Opbevar rør sikkert fra −196 til +121 °C. Til gentagen brug i mekaniske frysere såvel som flydende nitrogen. Designet med unikke funktioner, som hjælper brugeren med at orientere, identificere og nå rørene med lethed. Låget er hængslet for at yde let enkelthåndsbetjent adgang til prøverne. En indbygget stopmekanisme forhindrer låget i at åbne for meget, når boksen samles op i låget. Dette forhindrer spild og udslip. (5×5 array har ikke et hængslet låg).
PC, autoklaverbar.
- The forward-sloped base and high-contrast, imprinted indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
- All boxes include vent and drainage holes and are stackable
- Alphanumeric identification on the lid
Opbevar rør sikkert fra −196 til +121 °C. Til gentagen brug i mekaniske frysere såvel som flydende nitrogen. Designet med unikke funktioner, som hjælper brugeren med at orientere, identificere og nå rørene med lethed. Låget er hængslet for at yde let enkelthåndsbetjent adgang til prøverne. En indbygget stopmekanisme forhindrer låget i at åbne for meget, når boksen samles op i låget. Dette forhindrer spild og udslip. (5×5 array har ikke et hængslet låg).
Product Family Options
- RumTilFarveBrønd ØB×D×H udv.
- 25 (5×5)Vial size up 2,0 mlrød12,5 mm76×76×53 mm1 * 8 Items673,00 kr
- 81 (9×9)Vial size up 2,0 mlAssorterede12,5 mm133×133×53 mm1 * 4 Items551,00 kr
- 100 (10×10)Vial size up 2,0 mlblå12,5 mm133×133×53 mm1 * 4 Items551,00 kr