Orders LinkContactUsLinkComponent
CryoBox, System 100™
CryoBox, System 100™
10×10, System 100™, 133×133×52 mm
Katalog # 479-3314
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
CryoBox, System 100™
Katalog # 479-3314
   Lav fremstillingspåvirkning
CryoBox, System 100™
CryoBox, System 100™
10×10, System 100™, 133×133×52 mm
Price
kr92.00
Udsalg
Gælder indtil kl 31/03/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
Designet til opbevaring af System 100™ cryorør og andre rør med gevind af samme størrelse ved ultralave temperaturer. Til temperaturer fra −196 til +121 °C.
Transparent lid has printed grid and is keyed to prevent misalignment.
Specifikationer
  • Rum:
    10×10
  • Til:
    System 100™
  • B×D×H udv.:
    133×133×52 mm
  • Cat. No.:
    479-3314
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning