CryoBox, System 100™
10×10, System 100™, 133×133×52 mm
Katalog # 479-3314
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
CryoBox, System 100™
Katalog # 479-3314
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
Designet til opbevaring af System 100™ cryorør og andre rør med gevind af samme størrelse ved ultralave temperaturer. Til temperaturer fra −196 til +121 °C.
Transparent lid has printed grid and is keyed to prevent misalignment.
Specifikationer
- Rum:10×10
- Til:System 100™
- B×D×H udv.:133×133×52 mm
- Cat. No.:479-3314
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning