Farvede cryobokse, Nalgene®
Om denne vare
PC, autoklaverbar.
Til opbevaring af cryorør fra −196 til +121 °C. Farver matcher cryorørenes farvekoder.
Transparent låg med gitter som giver let overblik af indholdet.
Sæt: sortiment med fire bokse pr. farve (rød, gul, grøn, blå, grå og hvid).
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
Til opbevaring af cryorør fra −196 til +121 °C. Farver matcher cryorørenes farvekoder.
Transparent låg med gitter som giver let overblik af indholdet.
Sæt: sortiment med fire bokse pr. farve (rød, gul, grøn, blå, grå og hvid).
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- RumTilFarveB×D×H udv.TilgængelighedPrice
- 9×9Cryovials 1,0 - 2,0 mlblå133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 4 Items1 * 4 Items - 372,00 kr372,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 4 Items372,00 kr - 9×9Cryovials 1,0 - 2,0 mlgrøn133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 4 Items1 * 4 Items - 372,00 kr372,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 4 Items372,00 kr - 9×9Cryovials 1,0 - 2,0 mlgrå133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 4 Items1 * 4 Items - 372,00 kr372,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 4 Items372,00 kr - 9×9Cryovials 1,0 - 2,0 mlrød133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 4 Items1 * 4 Items - 372,00 kr372,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 4 Items372,00 kr - 9×9Cryovials 1,0 - 2,0 mlgul133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 4 Items1 * 4 Items - 372,00 kr372,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 4 Items372,00 kr - 9×9Cryovials 1,0 - 2,0 mlAssorterede farver133×133×52 mmLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 24 Items1 * 24 Items - 2.230,00 kr2.230,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 24 Items2.230,00 kr