Orders LinkContactUsLinkComponent
Æske til mikrorør
Æske til mikrorør
100, Microtubes 1,5 - 2,0, 336×95×73 mm
Katalog # 211-3512
Leverandør:   HEATHROW
Æske til mikrorør
Katalog # 211-3512
Leverandør:  HEATHROW
Æske til mikrorør
Æske til mikrorør
100, Microtubes 1,5 - 2,0, 336×95×73 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Ekspanderet PS.
  • Ekstra afstand mellem brøndene muliggør en nem udvælgelse af rør
  • Stabelbar
  • Med låg
Er velegnet til langtidsopbevaring i fryser.
Specifikationer
  • Rum:
    100
  • Til:
    Microtubes 1,5 - 2,0
  • B×D×H udv.:
    336×95×73 mm