Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryobokse, Nalgene®
Cryobokse, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cryobokse, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Cryobokse, Nalgene®
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Product Details & Documents
PC med skumindsats.
  • Der kan bruges cryo-penne til at skrive på låget
  • Autoklaverbar
Til opbevaring af cryorør fra −150 til +121 °C (ikke i den flydende fase af flydende nitrogen).
Transparent låg med påtrykt gitter giver overblik over indholdet og er udformet til at undgå forkert påsætning.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 525-0050
  • 525-0051
  • 479-0012
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Rum
    Til
    B×D×H udv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 9×9
    Microcentrifuge tubes 0,2 ml
    133×133×52 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 496,00 kr
    496,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 31/03/2026
    UdsalgGælder indtil kl 31/03/2026
    1 * 4 Items
       496,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0050
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 9×9
    Microcentrifuge tubes 0,5 ml
    133×133×52 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 474,00 kr
    474,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 31/03/2026
    UdsalgGælder indtil kl 31/03/2026
    1 * 4 Items
       474,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0051
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 8×8
    Microcentrifuge tubes 1,5 ml
    133×133×52 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 474,00 kr
    474,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 31/03/2026
    UdsalgGælder indtil kl 31/03/2026
    1 * 4 Items
       474,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-0012
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)