Flasker, smal hals, rund, PFA, med skruelåg
Supplier: VITLAB
Certificates
About this item
PFA, gennemskinnelig, med PFA skruelåg.
- Maksimal kemisk resistens
- Varmeresistent fra −200 til +250 °C, autoklaverbar
- Lækagesikker
Flasker med høj resistens overfor ekstreme temperaturer, kemikalier og korrosion. Inaktiv overfor stort set alle kemikalier, med undtagelse af smeltede alkalimetaller, fluorforbindelser og komplekse halogenforbindelser ved høje temperaturer og under tryk. Ideel til væsker, pasta-lignende medier, pulver og granulært materiale.
Frequently Bought Together