VWR®, Flasker, bred hals, med skruelåg
Leverandør: VWR Collection
Certifikater
Om denne vare
PTFE, stærke vægge.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent fra –200 til +280 °C
- De meget glatte indvendige vægge er med til at forhindre kontamination
Robust construction. Special recessed grips on the cap, and grooves in the flask, make it easy to handle. Non stick, the wide mouth allows easy filling and cleaning.
Relateret information
215-1158
Billeder 360
VWR® for sampling and sample transportation VWR® Lab bric-a-brac
Produktlitteratur
Frequently Bought Together