Emballageflasker, bred åbning, med skruelåg, Nalgene®
HDPE, gennemskinnelig eller ravfarvet med PP skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent fra –100 til +120 °C
- Lækagesikret
Economical breakproof bottles for storing and transporting powders or pastes. Bottles coloured amber to protect light-sensitive substances.
- Catalog No:
- 215-1452
- 215-1451
- 215-1472
- 215-1449
- 215-1139
- 215-1138
- 215-1459
- 215-1458
- 215-1140
- 215-1448
- 215-1162
- 215-1450
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Frequently Bought Together