Flasker, bred hals, HDPE, rektangulær, HDPE, med skruelåg, Nalgene®
HDPE, gennemskinnelig eller HDPE, ravfarvet med PP skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 120 °C
- Sikret mod lækage
Ideel til indsamling, opbevaring og forsendelse af prøver og til opbevaring af væsker og tørre substanser. Pladsbesparende takket været den firkantede bund. Flasker, som er farvet brune, beskytter lysfølsomme materialer.
- Catalog No:
- 215-7317
- 215-7323
- 215-7313
- 215-7316
- 215-7314
- 215-7326
- 215-7315
- 215-7327
- 215-7324
- 215-7325
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning, Produktgennemsigtighed og videregivelse
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning, Produktgennemsigtighed og videregivelse
- Lav fremstillingspåvirkning, Produktgennemsigtighed og videregivelse
- Lav fremstillingspåvirkning, Produktgennemsigtighed og videregivelse
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning, Produktgennemsigtighed og videregivelse
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Frequently Bought Together