Flasker, bred hals, med skruelåg, Nalgene®
LDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
- God kemisk resistens, varmeresistent op til +80 °C
- Lækagesikret og dermed velegnede til væsker
- Fleksible og med fremragende slagresistens
Kan bruges hvor som helst i laboratoriet og til prøvetagning. En bred åbning, som tillader hurtig påfylding og dispensering af puddere, pastaer og væsker.
- Catalog No:
- 215-7211
- 215-7212
- 215-7215
- 215-7216
- 215-7213
- 215-7214
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement, ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- NAR Certificate of Retirement
Frequently Bought Together