Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample Bottles
Leverandør:   GRAVIS
Sample Bottles
Leverandør:  GRAVIS
Certifikater
Sample Bottles
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Glass.
  • Screw ring
  • Different sizes
  • Capsules of different formats and materials for a wide variety of applications
Wide neck.
PH30 and PH40 ring
 : Supplied without capsules (to be selected separately).
Product Family Options
Round bottles, threaded wide neck, without capsules
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Udv.Ø
    Højde
    Hals indv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    40 mm
    49,4 mm
    87,2 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 86 Items
    1 * 86 Items - 904,00 kr
    904,00 kr
    1 * 86 Items
       904,00 kr
  • 120 ml
    40 mm
    48,5 mm
    106,1 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 86 Items
    1 * 86 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 86 Items
       1.080,00 kr
Screw caps, Bakelite
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    with TRISEAL seal
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 618,00 kr
    618,00 kr
    1 * 100 Items
       618,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 40 mm
    with Butyl/PTFE seal
    Bakelit
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.670,00 kr
    2.670,00 kr
    1 * 100 Items
       2.670,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    with rubber liner
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 676,00 kr
    676,00 kr
    1 * 100 Items
       676,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 mm
    with Butyl/PTFE seal
    Bakelit
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 100 Items
       1.850,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    with rubber liner
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    with TRISEAL seal
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 430,00 kr
    430,00 kr
    1 * 100 Items
       430,00 kr
Screw caps, Aluminium
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • sølvfarvet
    with rubber liner
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 919,00 kr
    919,00 kr
    1 * 100 Items
       919,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • sølvfarvet
    with rubber liner
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 574,00 kr
    574,00 kr
    1 * 100 Items
       574,00 kr