Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skruelåg, Boston type, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent fra –100 til +120 °C
- Sikret mod lækage
Ideel til opbevaring og transport af væsker. Robust, stærk og stabil.
Caution: Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifications
- Catalog No:
- 215-0234
- 215-0189
- 215-1377
- 215-1379
- 215-0207
- 215-0194
- 215-0246
- 215-0209
- 215-0190
- 215-0225
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement