Beholder, smal hals
HDPE, blue.
- God kemisk resistens
- Temperaturresistent fra −40 til +110 °C
- Med UN-godkendelse1
Universalbeholder til industri, handel eller laboratorier. Ideel til emballering, opbevaring og transport.
Documents
Product Family Options
- KapacitetBeskrivelseB×D×HGevindModel
- 5 LUN approval: 3H1/Y1.9/150145×192×251 mm45 mmWith screw cap1 * 1 Items51,20 kr
- 5 LUN approval: 3H1/Y1.9/150145×192×251 mm45 mmWith screw cap1 * 16 Items1.290,00 kr
- 10 LUN approval: 3H1/Y1.9/170193×234×298 mm45 mmWith screw cap1 * 30 Items2.900,00 kr
- 20 LUN approval: 3H1/Y1.9/180248×290×379 mm61 mmWith screw cap1 * 6 Items684,00 kr
- 25 LUN approval: 3H1/Y1.9/170248×290×444 mm61 mmWith screw cap1 * 6 Items1.250,00 kr
Accessories
- BeskrivelseGevindTil
- BeskrivelseGevindTil
- BeskrivelseGevindTil