Dunk (carboy), med bred åbning, til de fleste krævende behov, Nalgene®
Katalog # 216-4402
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Gevind:120 mm
- Kapacitet:20 l
- B×D×H:229×305×445 mm
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Pakn:1
Specifications
About this item
HDPE, gennemskinnelig med hvid PP-lukning.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent fra −100 °C til +120 °C
- Stabil, robust og pladsbesparende konstruktion
En bred bund og et lavt tyngdepunkt giver en bedre stabilitet. Den ekstrastore åbning (120 mm Ø) muliggør let påfyldning, tømning og rengøring. Påfyldning og tømning er gjort lettere ved det integrerede håndtag og fordybningen i bunden. Ideel til opbevaring af pulvere og andre solide substanser. Graduering i gallon og liter.