Orders LinkContactUsLinkComponent
Dunke, fluorineret, Nalgene®
Dunke, fluorineret, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dunke, fluorineret, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Dunke, fluorineret, Nalgene®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, fluorineret, med fluorideret PP-skruelåg.
  • Resistent overfor de fleste syrer, alkaliske blandinger og aggressive organiske opløsningsmidler
  • Varmeresistent fra −100 til +120 °C
  • Stabilt, lækagesikret og robust design med indstøbte gradueringer i gallon og liter
Forbedret udskillelsesegenskaber, reduceret væskeabsorption og -penetration takket været de fluorinerede indre og ydre overflader. Fluorinering forbedrer beholderens holdbarhed og reducerer tab via gennemtrængning. En stor bund og et lavt tyngdepunkt giver en bedre stabilitet. Ophældning er gjort let med den integrerede tud.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 216-8511
  • 216-8512
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Hals indv. Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 l
    246×199×376 mm
    37 mm
    53B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 906,00 kr
    906,00 kr
    1 * 1 Items
       906,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8511
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 20 l
    320×245×452 mm
    41 mm
    53B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 1 Items
       1.300,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8512
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement