Orders LinkContactUsLinkComponent
Dunke, Nalgene®
Dunke, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dunke, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Dunke, Nalgene®
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, gennemskinnelig med hvidt PP-skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra −100 til +120 °C
  • Stabilt, lækagesikret og robust design med indstøbte gradueringer i gallon og liter
God stabilitet takket været en stor bund og et lavt tyngdepunkt. Tuden er lang nok til at give en nøjagtig ophældning af væsker. Med fastgjort forseglingslåg, som ikke kan forsvinde. Bunden er forsynet med fordybninger, som giver yderlig støtte ved ophældning.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 216-8691
  • 216-8692
  • 216-8693
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 6 l
    152×203×343 mm
    53B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 669,00 kr
    669,00 kr
    1 * 1 Items
       669,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8691
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 10 l
    191×229×368 mm
    53B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 752,00 kr
    752,00 kr
    1 * 1 Items
       752,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8692
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 20 l
    229×305×445 mm
    53B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 1 Items
       1.100,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8693
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning