Orders LinkContactUsLinkComponent
Bobletællere
100 mm
Katalog # 201-9100
Leverandør:   Lenz Laborglas
Bobletællere
Katalog # 201-9100
Leverandør:  Lenz Laborglas
Bobletællere
Bobletællere
100 mm
Price
306,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal termisk ekspansion, hvilket giver relativt høj modstandsdygtighed over for temperaturændringer
Til kontrol af gasflow i destillationsapparater.
Specifikationer
  • Højde:
    100 mm