Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml
Katalog # 215-1065
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Katalog # 215-1065
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
- Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
- Drop control tip snaps securely into place. Drops are dispensed individually
- White material, ideal for UV light-sensitive products, leakproof
- Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Identifikation af reagenser er meget nemt med de forskellige farver på skruelågene. Disse drypflasker yder en stabil og repeterbar dispensering af reagenser og andre væsker. De kan anvendes som et godt alternativ til pipetter og andre konventionelle dispenseringsværktøjer. De er velegnede til de fleste biotekniske, diagnostiske og farmaceutiske opgaver.
Specifikationer
- Kapacitet:15 ml
- Cat. No.:215-1065
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning