Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Azlon®
Leverandør:   SciLabware
Dropping bottles, LDPE, Azlon®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Dropping bottles, LDPE, Azlon®
Dropping bottles, LDPE, Azlon®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Easy handling
Nozzle retracts into the cap to seal the bottle. Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    66 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 214,00 kr
    214,00 kr
    1 * 10 Items
       214,00 kr
  • 150 ml
    120 mm
    59 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 10 Items
       270,00 kr
  • 250 ml
    145 mm
    59 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 311,00 kr
    311,00 kr
    1 * 10 Items
       311,00 kr
  • 500 ml
    174 mm
    74 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 448,00 kr
    448,00 kr
    1 * 10 Items
       448,00 kr