Adaptere til centrifugerør med konisk bund, Nalgene®
Catalog # 525-0143
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ø:28,83 mm
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Pakn:6
Specifications
About this item
PC, autoclavable.
- Disse adaptere skal bruges med Nalgene® centrifugerør med konisk bund (35 ml)
- Passer til de mest almindelige lav- og højhastighedsrotorer
- Fjernes nemt fra rotoren efter brug