Orders LinkContactUsLinkComponent
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, gennemskinnelig med hvid PP-lukning.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from –100 to +120 °C
  • Complies with the requirements of USP class VI, non cytotoxic
Mere sikkert end glas. Ideel til opbevaring af sterile væsker og farmaceutiske/biotekniske produkter. Den ekstra brede munding gør fyldning og tømning lettere.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 215-1182
  • NALG342289-0075
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Model
    Materiale
    Farve
    Udv.Ø
    Hals indv. Ø
    Højde
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 215-1182
    Single-use HDPE carboy, sterile
    Single-use HDPE carboy, sterile
    20 L
    Carboy
    HDPE
    hvid
    284 mm
    64 mm
    502 mm
    83B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 8.590,00 kr
    8.590,00 kr
    1 * 6 Items
       8.590,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-1182
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • NALG342289-0075
    Single-use HDPE carboy with molded-in handles, sterile
    Single-use HDPE carboy with molded-in handles, sterile
    33 L
    Sterile Carboy
    HDPE
    hvid
    381 mm
    64 mm
    546 mm
    83B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.950,00 kr
    2.950,00 kr
    1 * 1 Items
       2.950,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALG342289-0075
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, rustfrit stål
    Håndtag, rustfrit stål
    216-0386
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 479,00 kr