Flasker, dunke, smal hals, med skruelåg
: KARTELL
HDPE, transparent, med blå skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 80 °C (120 °C i korte perioder)
- Tykvægget og meget robust. Er udstyret med et specielt segl i låget, som lækagesikrer det
Ideel til opbevaring og transport af væsker. Inkluderer bærehåndtag.Modellerne på 25 og 50 L har to håndtag.
Frequently Bought Together