Dråbeflasker, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Om denne vare
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
45 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Product Family Options
Ekstra hætter til drypspidser
Produktinformation
- GevindLågfarveTilgængelighedPrice
Thread size 13-425
Produktinformation
- GevindLågfarveTilgængelighedPrice
Thread size 15-415
Produktinformation
- GevindLågfarveTilgængelighedPrice
- 15-415rødDiscontinued-
Thread size 20-410
Produktinformation
- GevindLågfarveTilgængelighedPrice