Double bosshead
Thumb screw, Aluminiumslegering, 16,5 mm
Katalog # 241-3168
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Double bosshead made from aluminium.
Screw type: Thumb screw, M8 (Type 1).
Certifications: DIN 12895
Specifikationer
- Beskrivelse:Thumb screw
- Materiale:Aluminiumslegering
- Til stang Ø:16,5 mm