Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Bossheads
VWR® Bossheads
VWR® Bossheads
VWR® Bossheads
VWR® Bossheads
Til montering af stave med en diameter på 8, 12, 13, 16 og 21 mm.
  • Let men robust design
  • Dobbeltmuffer kan åbnes fuldstændigt, så de kan fastgøres med det samme i en hvilken som helst position på en hvilken som helst stav
  • Lås den på plads med en 6-sidet Labomeca®-nøgle (tilvalg, artikelnummer 241-0053)
*Når 8 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <3 nm.
**Når 8 til 12 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <6 nm.
***Når 16 mm dobbeltmuffen er spændt fast på en stav af duralumin, kan den ikke drejes <25 nm.
Documents
Product Family Options
  • Materiale
    Til stang Ø
    Til
  • Laboral aluminiumslegering
    16×16 mm
    <25*** Nm
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 708,00 kr
    708,00 kr
    1 * 10 Items
       708,00 kr
  • Laboral aluminiumslegering
    8×8 mm
    <3* Nm
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 717,00 kr
    717,00 kr
    1 * 10 Items
       717,00 kr
  • Laboral aluminiumslegering
    8×12 mm
    <3*or 6** Nm
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 690,00 kr
    690,00 kr
    1 * 10 Items
       690,00 kr
  • Laboral aluminiumslegering
    7×13 mm
    <6** Nm
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 555,00 kr
    555,00 kr
    1 * 10 Items
       555,00 kr
  • Laboral aluminiumslegering
    12×16 mm
    <6* or 25*** Nm
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 10 Items
       639,00 kr
  • Laboral aluminiumslegering
    21×21 mm
    <25*** Nm
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    1 * 3 Items
       451,00 kr