Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring beaker with handle, Azlon®
Measuring beaker with handle, Azlon®
Leverandør:   SciLabware
Measuring beaker with handle, Azlon®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Measuring beaker with handle, Azlon®
Measuring beaker with handle, Azlon®
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, meget transparent.
  • Good chemical resistance
  • Resistant to heat up to 121 °C
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. Clear moulded graduations. Ergonomically designed handle with thumb grip for easy carrying.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Inddelings-interval
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    72 mm
    61 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 99,10 kr
    99,10 kr
    1 * 5 Items
       99,10 kr
  • 250 ml
    120 mm
    70 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 28,40 kr
    28,40 kr
    1 * 1 Items
       28,40 kr
  • 500 ml
    140 mm
    90 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31,10 kr
    31,10 kr
    1 * 1 Items
       31,10 kr
  • 1000 ml
    180 mm
    104 mm
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34,10 kr
    34,10 kr
    1 * 1 Items
       34,10 kr
  • 2000 ml
    214 mm
    150 mm
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 61,20 kr
    61,20 kr
    1 * 1 Items
       61,20 kr
  • 3000 ml
    240 mm
    152 mm
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 178,00 kr
    178,00 kr
    1 * 1 Items
       178,00 kr
  • 5000 ml
    270 mm
    200 mm
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 215,00 kr
    215,00 kr
    1 * 1 Items
       215,00 kr