Måleglas, koniske
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Om denne vare
PMP (TPX), crystal clear.
- Exceptionel kemisk resistens og termisk resistens op til 170 °C
- Brudsikre, autoklaverbare
- Væskevolumen er nem at aflæse
Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PMP (TPX), crystal clear.
- Exceptionel kemisk resistens og termisk resistens op til 170 °C
- Brudsikre, autoklaverbare
- Væskevolumen er nem at aflæse
Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetInddelingHøjdeTilgængelighedPrice