Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske
Leverandør:   KARTELL
Måleglas, koniske
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Brudsikker, autoklaverbare
  • Væskevolumen er nem at aflæse
Ideel til en lang række af opgaver. Måleglas med støbte gradueringer og en bred bund, som sikrer stabilitet, når den står eller når der hældes fra den.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    2 ml
    118 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 37,60 kr
    37,60 kr
    1 * 1 Items
       37,60 kr
  • 250 ml
    5 ml
    164 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 92,40 kr
    92,40 kr
    1 * 1 Items
       92,40 kr
  • 500 ml
    10 ml
    183 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 68,50 kr
    68,50 kr
    1 * 1 Items
       68,50 kr
  • 1000 ml
    20 ml
    263 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 142,00 kr
    142,00 kr
    1 * 1 Items
       142,00 kr