Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring beakers with handle
Measuring beakers with handle
Leverandør:   VITLAB
Measuring beakers with handle
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Measuring beakers with handle
Measuring beakers with handle
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
  • Volume is equally visible for left and right handers
  • Good chemical resistance, resistant to heat up to +121 °C (for 20 minutes), prolonged use +100 °C
  • To preserve markings, cleaning at no higher than +60 °C is recommended
  • For autoclaving we recommend the design with raised graduations
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With stable handle, spout and easily readable, printed black scale on both sides. Stackable.
Certifications: Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Inddelings-interval
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    115 mm
    75 mm
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 12 Items
       435,00 kr
  • 500 ml
    140 mm
    97 mm
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 39,50 kr
    39,50 kr
    1 * 1 Items
       39,50 kr
  • 1000 ml
    167 mm
    125 mm
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 56,00 kr
    56,00 kr
    1 * 1 Items
       56,00 kr
  • 2000 ml
    212 mm
    148 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 114,00 kr
    114,00 kr
    1 * 1 Items
       114,00 kr
  • 3000 ml
    242 mm
    170 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 154,00 kr
    154,00 kr
    1 * 1 Items
       154,00 kr