ContactUsLinkComponent
Bægerglas, høj type, DURAN®
Bægerglas, høj type, DURAN®
Catalog # 801-3136
Supplier:  DWK Life Sciences
Supplier #: 211173603
undefined
Bægerglas, høj type, DURAN®
Catalog # 801-3136
Supplier:  DWK Life Sciences
Supplier #: 211173603
Log in for availability
Select an Option
60 mm
Select an Option
250 ml
Select an Option
120 mm
Select an Option
06
Select an Option
1
About this item
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, uden tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Gradueret med skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
Certifications: ISO 3819
Frequently Bought Together