Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Azlon®
Beakers, low form, Azlon®
Leverandør:   SciLabware
Beakers, low form, Azlon®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Beakers, low form, Azlon®
Beakers, low form, Azlon®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE, opaque, rigid, non-porous.
  • Excellent chemical resistance - resists nearly all chemicals except fluorine and molten alkali metals
  • Can withstand 260 °C
  • Effective substitutes for platinum containers
Advarsel: It is NOT advisable to use PTFE beakers on a hotplate.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    47 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 159,00 kr
    159,00 kr
    1 * 1 Items
       159,00 kr
  • 50 ml
    60 mm
    43 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 200,00 kr
    200,00 kr
    1 * 1 Items
       200,00 kr
  • 100 ml
    68 mm
    54 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 252,00 kr
    252,00 kr
    1 * 1 Items
       252,00 kr
  • 250 ml
    97 mm
    66 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 386,00 kr
    386,00 kr
    1 * 1 Items
       386,00 kr
  • 500 ml
    125 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 666,00 kr
    666,00 kr
    1 * 1 Items
       666,00 kr