Beakers, tall form
Leverandør: SciLabware
Gå til:
Om denne vare
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
Volumeninddeling og skrivefelt.
: DIN 12331, ISO 3819
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
Volumeninddeling og skrivefelt.
: DIN 12331, ISO 3819