Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, Philips
Beakers, Philips
Leverandør:   SciLabware
Beakers, Philips
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Beakers, Philips
Beakers, Philips
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Conical shape with spout and labelling area.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    105 mm
    58 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 10 Items
       1.290,00 kr
  • 500 ml
    142 mm
    86 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 10 Items
       2.440,00 kr