Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
Leverandør:   VITLAB
Bægerglas, lav type
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PFA, gennemskinnelig, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
  • Autoklaverbare
Ideel til krævende opgaver. Må ikke bruges på varmeplader. Med indgraveret graduering.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Inddelings-interval
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    50 mm
    32 mm
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 255,00 kr
    255,00 kr
    1 * 1 Items
       255,00 kr
  • 50 ml
    59 mm
    39 mm
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 321,00 kr
    321,00 kr
    1 * 1 Items
       321,00 kr
  • 100 ml
    72 mm
    50 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 1 Items
       449,00 kr
  • 250 ml
    96 mm
    67 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 1 Items
       755,00 kr
  • 500 ml
    122 mm
    88 mm
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 1 Items
       1.170,00 kr
  • 1000 ml
    141 mm
    109 mm
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.080,00 kr
    2.080,00 kr
    1 * 1 Items
       2.080,00 kr