Bægerglas, lav type
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Om denne vare
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
: ISO 7056
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
: ISO 7056
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetHøjdeUdv.ØInddelings-intervalTilgængelighedPrice