Bægerglas, lav type, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Certifikater
Om denne vare
PTFE/PFA, transparent, uden tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
- Autoklaverbare
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE/PFA, transparent, uden tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
- Autoklaverbare
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 213-0212
- 213-7212
- 213-7214
- 213-7216
- 213-7217
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.213-0212Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.213-7212Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.213-7214Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.213-7216Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.213-7217Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning