Bægerglas, lav type, Nalgene®
PMP (TPX), krystalklar
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +150 °C, autoklaverbare v. +121 °C (maks. 20 minutter)
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Designet til almindelig laboratoriebrug. Med tud og letaflæselige, gradueringer, plastkode, maksimal brugstemperatur og symbolet for 'Ikke flammesikker'. Ribbet, så de er nemmere at stable.
ISO 7056
: ISO 7056
PMP (TPX), krystalklar
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +150 °C, autoklaverbare v. +121 °C (maks. 20 minutter)
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Designet til almindelig laboratoriebrug. Med tud og letaflæselige, gradueringer, plastkode, maksimal brugstemperatur og symbolet for 'Ikke flammesikker'. Ribbet, så de er nemmere at stable.
ISO 7056
: ISO 7056
- Catalog No:
- 213-7130
- 213-7131
- 213-7132
- 213-7133
- 213-7134
- 213-7135
- 213-7136
- 213-7137
- 213-7138
- 213-7139
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement
Product Family Options
- KapacitetGraduation rækkevidde
- 30 ml5 - 30 ml-
Specifications
Cat. No.213-7130Environmentally PreferableMiljøcertificering Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7131Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7132Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7133Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7134Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7135Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7136Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7137Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7138Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.213-7139Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning