Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug +100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
 : ISO 7056
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Inddelings-interval
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    50 mm
    38 mm
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 191,00 kr
    191,00 kr
    1 * 12 Items
       191,00 kr
  • 50 ml
    60 mm
    47 mm
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 200,00 kr
    200,00 kr
    1 * 12 Items
       200,00 kr
  • 100 ml
    70 mm
    55 mm
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 12 Items
       220,00 kr
  • 250 ml
    95 mm
    77 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 6 Items
       165,00 kr
  • 400 ml
    111,5 mm
    87 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 56,00 kr
    56,00 kr
    1 * 1 Items
       56,00 kr
  • 600 ml
    126,5 mm
    100 mm
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 64,20 kr
    64,20 kr
    1 * 1 Items
       64,20 kr
  • 1000 ml
    147 mm
    120 mm
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 68,70 kr
    68,70 kr
    1 * 1 Items
       68,70 kr
  • 2000 ml
    187 mm
    149 mm
    200 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 112,00 kr
    112,00 kr
    1 * 1 Items
       112,00 kr
  • 3000 ml
    212 mm
    170 mm
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 205,00 kr
    205,00 kr
    1 * 1 Items
       205,00 kr
  • 5000 ml
    247 mm
    203 mm
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 1 Items
       248,00 kr