Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube baskets
Test tube baskets
Leverandør:   SciLabware
Test tube baskets
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Test tube baskets
Test tube baskets
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable at 135 °C
  • Highly break-resistant
  • Stackable space saving design
These tests tubes baskets are suitable for rinsing, sterilising, transporting and storing glassware.
Colour: Hvid
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 167×167×155 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 219,00 kr
    219,00 kr
    1 * 1 Items
       219,00 kr
  • 225×225×230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 231,00 kr
    231,00 kr
    1 * 1 Items
       231,00 kr