Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube baskets
Test tube baskets
Test tube baskets
Certifikater
Test tube baskets
Test tube baskets
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Sterilisable and autoclavable
These test tube baskets are designed for rinsing, transporting and storing laboratory glassware.
Colour: White
Product Family Options
With lid
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 127×102×102 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 587,00 kr
    587,00 kr
    1 * 1 Items
       587,00 kr
  • 152×152×152 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 1 Items
       608,00 kr
  • 229×229×229 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 746,00 kr
    746,00 kr
    1 * 1 Items
       746,00 kr
Without lid
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 127×102×102 mm