Poselukkere
Twist ties, grøn, 5 mm×457,20 m
Katalog # 129-1025
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Gå til:
Product Details & Documents
Stærke twist tie taske lukninger lettere at bruge end snor eller gummibånd. Lavet af blød, kobberfortinnet, udglødet jerntråd forseglet i ekstruderet jomfruvinyl.
- Cut the length required and twist the ends together
- For temperature ranges from −45 to +121 °C
Ideal to bundle hard-to-handle items like rods, wires or tubes.
Specifikationer
- Farve:grøn
- Beskrivelse:Twist ties
- Dimensioner:5 mm×457,20 m