Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøveposer, Nalgene®
Prøveposer, Nalgene®
   Sustainable Options Available
Prøveposer, Nalgene®
   Sustainable Options Available
Certificates
Prøveposer, Nalgene®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideelle til små laboratorieenheder, botaniske prøver og andre prøver. Anbefales ikke til opbevaring af væsker.
LDPE, 101 µm.
  • Stærke, gennemsigtige og vandtætte
  • Indholdet forsegles af en robust lynlås
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 216-8122
  • 216-8123
  • 216-8124
  • 216-8125
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • L×B
    Tykkelse
    Availability
    Price
  • 203×127 mm
    101 µm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 399,00 kr
    399,00 kr
    1 * 50 Items
       399,00 kr
    Specifications:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8122
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 330×152 mm
    101 µm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 615,00 kr
    615,00 kr
    1 * 50 Items
       615,00 kr
    Specifications:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8123
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 330×229 mm
    101 µm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 749,00 kr
    749,00 kr
    1 * 50 Items
       749,00 kr
    Specifications:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8124
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 457×229 mm
    101 µm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 840,00 kr
    840,00 kr
    1 * 50 Items
       840,00 kr
    Specifications:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8125
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement