Adapters, receiver, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
201-0620
PYREX®, borosilicate glass.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Straight delivery.
- Kappestr.:19/26 NS
- Samlet længde:180 mm