Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Leverandør:   SciLabware
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer. Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes etc.
Product Family Options
Produktinformation
  • Konusstr.
    Gevind
    Hul Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 14/23 NS
    13 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 627,00 kr
    627,00 kr
    1 * 2 Items
       627,00 kr
  • 19/26 NS
    13 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 627,00 kr
    627,00 kr
    1 * 2 Items
       627,00 kr
  • 29/32 NS
    13 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 741,00 kr
    741,00 kr
    1 * 2 Items
       741,00 kr
  • 29/32 NS
    24 mm
    10,5 - 11,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 840,00 kr
    840,00 kr
    1 * 2 Items
       840,00 kr
  • 24/29 NS
    13 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 681,00 kr
    681,00 kr
    1 * 2 Items
       681,00 kr
  • 14/23 NS
    18 mm
    7,0 - 8,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 681,00 kr
    681,00 kr
    1 * 2 Items
       681,00 kr
  • 24/29 NS
    18 mm
    7,0 - 8,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 681,00 kr
    681,00 kr
    1 * 2 Items
       681,00 kr
  • 24/29 NS
    24 mm
    10,5 - 11,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 741,00 kr
    741,00 kr
    1 * 2 Items
       741,00 kr
  • 19/26 NS
    18 mm
    7,0 - 8,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 681,00 kr
    681,00 kr
    1 * 2 Items
       681,00 kr
  • 19/26 NS
    24 mm
    10,5 - 11,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 840,00 kr
    840,00 kr
    1 * 2 Items
       840,00 kr
  • 29/32 NS
    18 mm
    7,0 - 8,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 741,00 kr
    741,00 kr
    1 * 2 Items
       741,00 kr